missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPOP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16836484 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16836484 20 μL 20µL
16826484 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16836484 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 167501AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Component of a cullin-RING-based BCR (BTB-CUL3-RBX1) E3 ubiquitin-protein ligase complex that mediates the ubiquitination of target proteins, leading most often to their proteasomal degradation.

Spécification

Antigène SPOP
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.21 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression SPOP
Numéro d’ordre du gène O43791, Q6ZWS8
Alias de gène HIB homolog 1, Roadkill homolog 1, speckle type POZ protein, SPOP, TEF2
Symboles de gène(s) Spop
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SPOP Fusion Protein Ag10215
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 20747, 287643, 8405
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.