Learn More
Uvex Sport Black PU 65962 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
163.00€ - 166.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Microvelours |
Matériau de la semelle | Polyuréthane double densité (PU/PU) |
Matériau au niveau des orteils | Composite |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17242851
|
Uvex
6596235 |
35 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252851
|
Uvex
6596236 |
36 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262851
|
Uvex
6596237 |
37 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272851
|
Uvex
6596238 |
38 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282851
|
Uvex
6596239 |
39 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292851
|
Uvex
6596240 |
40 |
166.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17202861
|
Uvex
6596241 |
41 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212861
|
Uvex
6596242 |
42 |
166.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17222861
|
Uvex
6596243 |
43 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17232861
|
Uvex
6596244 |
44 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17242861
|
Uvex
6596245 |
45 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17252861
|
Uvex
6596246 |
46 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17262861
|
Uvex
6596247 |
47 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17272861
|
Uvex
6596248 |
48 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17282861
|
Uvex
6596249 |
49 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17292861
|
Uvex
6596250 |
50 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17202871
|
Uvex
6596251 |
51 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17212871
|
Uvex
6596252 |
52 |
163.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Uvex 1 Sport Shoe 6596.2 S3 SRC
- Modern, ultra-lightweight and flexible S3 safety shoe
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
- Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
- 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good stability, no thermal conductivity
- Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility of shoe
- Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
- Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
- Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
- Soft, padding on collar and tongue
- For light applications
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6596.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Spécification
Noir | |
Polyuréthane double densité (PU/PU) | |
Non | |
Unisexe | |
Uvex 1 | |
Non | |
SRC |
Microvelours | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S3 |