Learn More
uvex Chaussure basse PU 65972 rose sport - Largeur 11
Code produit. 17262921 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17262921
Marque: uvex 6597235
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un excellent confort avec une conception sportive ; faible poids, matériaux de haute technologie optimisant la température et semelle ergonomique
Chaussures sport Uvex 1 6597.2 S1 P SR
  • Chaussure de sécurité S1 moderne, ultra-légère et flexible
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • Bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
  • Construction pratiquement sans couture faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6597,2
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 35 à 43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rose
Matériau Textile
Dimensions 35
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit ESD Safety Shoe