Description
Protection oculaire moderne. Le modèle sportif Uvex est synonyme de nouvelle génération de lunettes de sécurité innovantes : une conception propre et sportif combinant fonctionnalité maximale et protection – ces lunettes de sécurité légères sont une joie pour tous.
Caractéristiques générales
- Lunettes de sécurité légères et sportives avec verre profilé pour s’adapter parfaitement à des visages étroits ou plus larges
- Verre robuste en polycarbonate avec technologie éprouvée de revêtement Uvex Supravision – verre anti-buée et anti-rayures
- Couleur de la monture : anthracite, bleu
- Verre en PC : transparent
Caractéristiques de protection
- Certifiées conformes aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV)
- Marquage : W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400 – Protège à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
Caractéristiques de confort
- La combinaison d’un rembourrage doux autour du front et des branches ergonomiques et molles au niveau des oreilles garantissent un maintien confortable et sûr sans créer de points de pression
- Le pont nasal souple et réglable permet d’ajuster les lunettes au porteur et garantit un maintien confortable, antidérapant et sans pression
Spécification
Spécification
| Type de lentille | Supravision ETC |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Couleur | Anthracite, bleu |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 170 |
| Teinte de la lentille | Transparents |
| Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Plastique |
| Afficher plus |