Learn More
Uvex Lunettes à branches
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Teinte des verres : Transparent
Description
- Le modèle uvex sportstyle se distingue par son design séduisant et sport sur toute la ligne.
- Des composants souples au niveau du front et sur les extrémités des branches garantissent un maintien confortable et sûr.
- Son poids plume et le design ergonomique garantissent aussi un confort de port optimal, même en cas d'utilisation prolongée.
- Ainsi, vous remarquerez à peine que vous portez des lunettes de protection, mais vous serez néanmoins protégé de manière optimale.
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Uncoated |
| Teinte de la lentille | Clear |
| Type de produit | Safety Glasses |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate (Lightweight) |
| Matériau de la monture | Polycarbonate, PET |
| Protection UV | UV400 |
| Frame Type | Classic |
| Autoclavable | Non autoclavable |