Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur
Marque: Haldenwanger™ 55/1/glazed
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Spécification
75mL | |
Mortier | |
Mortier |
70 mm | |
Avec bec verseur |