Learn More
GVS SPR401 Ellipse Integra Masque avec filtres A1P3 pour gaz organiques et poussières
Description
Ce masque est recommandé pour la protection contre les gaz et poussières organiques, les pesticides, les peintures et les solvants dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'agriculture et de la construction navale, ainsi que pour la réparation de ces industries.
- Extrêmement légères, avec protection oculaire et respiratoire intégrée pour un meilleur ajustement au visage, un confort accru et une réduction du risque de formation de buée à l'intérieur des verres.
- Faible résistance respiratoire pour réduire le risque de fatigue de l'utilisateur et offrir un confort accru. Fabriqué en élastomère thermoplastique souple et inodore, hypoallergénique (sans latex ni silicone), avec un bandeau facile à ajuster.
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | A1P3 |