missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRMS, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Code produit 16170972
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16170972 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16170972 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00006725B01P.50ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MEPFLRRRLAFLSFFWDKIWPAGGEPDHGTPGSLDPNTDPVPTLPAEPCSPFPQLFLALYDFTARCGGELSVRRGDRLCALEEGGGYIFARRLSGQPSAGLVPITHVAKASPETLSDQPWYFSGVSRTQAQQLLLSPPNEPGAFLIRPSESSLGGYSLSVRAQAKVCHYRVSMAADGSLYLQKGRLFPGLEELLTYYKANWKLIQNPLLQPCMPQKAPRQDVWERPHSEFALGRKLGEGYFGEVWEGLWLGSLPVAIKVIKSANMKLTDLAKEIQTLKGLRHERLIRLHAVCSGGEPVYIVTELMRKGNLQAFLGTPEGRALRLPPLLGFACQVAEGMSYLEEQRVVHRDLAARNVLVDDGLACKVADFGLARLLKDDIYSPSSSSKIPVKWTAPEAANYRVFSQKSDVWSFGVLLHEVFTYGQCPYEGMTNHETLQQIMRGYRLPRPAACPAEVYVLMLECWRSSPEERPSFATLREKLHAIHRCHP

Spécification

Antigène SRMS
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression src-related kinase lacking C-terminal regulatory tyrosine and N-terminal myristylation sites
Numéro d’ordre du gène BC153198.1
Alias de gène C20orf148/SRM/dJ697K14.1
Symboles de gène(s) SRMS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène SRMS (AAI53199.1, 1 a.a. ∼ 488 a.a) full-length human protein.
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6725
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.