missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRP9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16848113 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16848113 20 μL 20µL
16838113 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16848113 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 111951AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Signal-recognition-particle assembly has a crucial role in targeting secretory proteins to the rough endoplasmic reticulum membrane. SRP9 together with SRP14 and the Alu portion of the SRP RNA, constitutes the elongation arrest domain of SRP. The complex of SRP9 and SRP14 is required for SRP RNA binding.

Spécification

Antigène SRP9
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.33 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression SRP9
Numéro d’ordre du gène P49458, P49962
Alias de gène ALURBP, SRP9
Symboles de gène(s) SRP9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SRP9 Fusion Protein Ag1683
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27058, 6726, 690345
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.