Learn More
Invitrogen™ SRSF3 Monoclonal Antibody (1H4G7)
Code produit 10017662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10017662 100 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10017662 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 339400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    462.88€ / 100µg
    Économisez 63.12€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
SRSF3 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
SR proteins appear to be recruited from nuclear speckles, in which they are concentrated, to sites of transcription in order to spatially coordinate transcription and pre-mRNA splicing within the cell nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SRSF3
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1H4G7
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Expression SRSF3
Numéro d’ordre du gène P84103
Alias de gène AL024116; pre-mRNA splicing factor SRp20; pre-mRNA-splicing factor SRP20; Protein X16; serine and arginine rich splicing factor 3; serine/arginine-rich splicing factor 3; SFRS3; splicing factor, arginine/serine-rich 3; splicing factor, arginine/serine-rich 3 (SRp20); splicing factor, arginine/serine-rich, 20-kD; Srp20; SRSF3; X16
Symboles de gène(s) SRSF3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mass-isolated nuclei from Xenopus Laevis oocytes.
Méthode de purification Protein A
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6428
Espèces cibles Human, Frog
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ