Learn More
SRX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit p-7206287 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16852844 20 μL 20µL
16842844 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16852844 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 142731AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Spécification
Antigène SRX1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.15 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression SRXN1
Numéro d’ordre du gène Q9BYN0, Q9D975
Alias de gène C20orf139, SRX, SRX1, SRXN1, Sulfiredoxin 1, YKL086W
Symboles de gène(s) Srxn1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène SRX1 Fusion Protein Ag5613
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 140809, 76650
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG