missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SSH3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15712061 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15712061 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15712061 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA554123

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AVQRRSRLQR RQSFAVLRGA VLGLQDGGDN DDAAEASSEP TEKAPSEEEL HGDQTDFGQG SQSPQKQEEQ RQHLHLMVQL LRPQDDIRLA AQLEAPRPPR LRY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 75%, Rat - 76%.

The ADF (actin-depolymerizing factor)/cofilin family is composed of stimulus-responsive mediators of actin dynamics. ADF/cofilin proteins are inactivated by kinases such as LIM domain kinase-1 (LIMK1). The SSH family appears to play a role in actin dynamics by reactivating ADF/cofilin proteins in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène SSH3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression Ssh3
Numéro d’ordre du gène Q8TE77
Alias de gène BC028922; hSSH-3L; mSSH-3L; Protein phosphatase Slingshot homolog 3; slingshot 3; slingshot homolog 3; slingshot homolog 3 (Drosophila); slingshot protein phosphatase 3; slingshot-3L; slingshot-like 3; Ssh3; SSH-3; Ssh3l; SSH-3L; SSH-like protein 3
Symboles de gène(s) Ssh3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human SSH3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91578).
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54961
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.