Learn More
BD Vacutainer Tubes SST™ II Advance
Contiennent une barrière de gel inerte qui sépare le sérum du caillot sanguin lors de la centrifugation, empêchant ainsi la contamination du sérum.
Marque:  BD Vacutainer 368965
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 15388989
  • 138.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
  • Contiennent une barrière de gel inerte qui sépare le sérum du caillot sanguin lors de la centrifugation, empêchant ainsi la contamination du sérum.
  • Barrière stable entre le sérum et le sang coagulé pendant le transport et le stockage, ce qui permet d’améliorer la stabilité des analytes.
  • Les analytes courants en chimie clinique tels que le potassium sont toujours stables après une semaine de stockage à 2-8°C.
  • L’évaluation clinique de chimies spéciales telles que des médicaments thérapeutiques, des protéines, des peptides, des stéroïdes et des vitamines démontre un haut degré de stabilité.
  • Permet des temps de centrifugation plus rapides de 5 minutes à 3000 g.
  • Qualité d’échantillons meilleure.
  • Optimisation du flux de travail : temps de centrifugation court, traitement des échantillons et archivage dans le tube primaire.
  • Aucune exigence pour les tubes secondaires, ce qui réduit la possibilité de mauvaise identification.
  • Le temps de coagulation minimum recommandé est de 30 minutes.
  • Les tubes de séparation de sérum doivent être légèrement retournés 180° d’avant en arrière 5-6 fois.
Spécification
Spécification
Silice (activateur de caillot), séparateur de gel
Hemogard™
Rouge
Prélèvement sanguin veineux, analyse de sérum
PET
3,5 ml
13 x 75 mm
Papier