Learn More
ST5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Code produit p-7204648 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16850844 20 μL 20µL
16840844 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16850844 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 128931AP20UL
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene was identified by its ability to suppress the tumorigenicity of Hela cells in nude mice. The protein encoded by this gene contains a C-terminal region that shares similarity with the Rab 3 family of small GTP binding proteins. This protein preferentially binds to the SH3 domain of c-Abl kinase, and acts as a regulator of MAPK1/ERK2 kinase, which may contribute to its ability to reduce the tumorigenic phenotype in cells. Three alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms are identified.
Spécification
Antigène ST5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression ST5
Numéro d’ordre du gène P78524, Q924W7
Alias de gène DENND2B, HeLa tumor suppression 1, HTS1, p126, ST5
Symboles de gène(s) St5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène ST5 Fusion Protein Ag3403
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 308944, 6764, 76954
Espèces cibles Mouse, Human, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG