Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et cadre à 3 côtés
Gardez les matériaux de laboratoire propres et sûrs. Table de travail en acier inox Metro comprenant une construction entièrement en acier inox de type 304 et un cadre à 3 côtés offrant une performance anticorrosion et une stabilité sur lesquelles vous pouvez compter.
Marque: Metro™ LTSM48UIS
Informations supplémentaires : Poids : 33.02400kg
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
47,75 po | |
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) | |
89 cm | |
Cadre à 3 côtés, insert adaptateur | |
273 kg | |
121,2 cm | |
Acier inoxydable |
Table mobile | |
Idéal pour le laboratoire | |
35 po | |
30 po | |
76,2 cm | |
600 lb |