Learn More
Cole-Parmer™ Balance en acier inox
The Symmetry ED-Series Portable Balance features an easy-to-use three-button keypad for straightforward weighing applications.
Marque: Cole-Parmer™ 10000-17
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Balances portables Symmetry• Plateau de pesée en acier inoxydable
• L'écran LCD rétro éclairé donne un affichage rapide des résultats
• Indicateurs de batterie faible et de zéro
• Arrêt automatique
• Clavier à trois boutons facile à utiliser pour applications de pesage
• Conçu pour une grande variété d'applications de pesage de base, les modèles comportent les unités de poids suivantes: grammes, carats et onces. Les modèles d'une capacité de 1200 grammes et plus indiquent des kilogrammes et des livres
• Une fonction d'auto coupure conserve la charge de la batterie lorsque l'on pèse sur le terrain
• Les pieds de mise à niveau réglables permettent d'ajuster rapidement la hauteur de la balance
• Ce qui est compris: adaptateur d'alimentation c.a. avec cordon de 1,8-m.
Spécification
150 g | |
0.01 g | |
0,02 g | |
ML-10000-17 | |
Portable Balance | |
5 in. | |
220 V |
LCD | |
AC Power Adapter with 6 ft. (1.8 m) Cord and Plug | |
Acier inoxydable | |
0.02 g | |
2 Year | |
127 mm | |
External |