Learn More
Bochem™ Bécher en acier inoxydable
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
2 000 ml
Description
- Acier inoxydable
- À utiliser avec les plaques chauffantes et les agitateurs magnétiques
Specifications
Diamètre (métrique) de la base | 50mm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | Acier inox (18/10) |
Hauteur (métrique) | 60mm |
Comprend | Avec rebord |