Learn More
Ohaus™ Poids de calibrage en acier inox : OIML E1
Ajusté pour répondre aux tolérances OIML E1 ou les dépasser.
Marque: Ohaus™ 30517981
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- OIML classe E1 offre une grande précision avec des tolérances strictes et une incertitude garantie à 1/3 de la tolérance
- La surface des poids est conforme ou supérieure à OIML R 111 et offre une finition de type miroir hautement polie
- Les poids de masses allant de 1 gramme à 20 kilogrammes sont fabriqués en acier inox avec alliage Troemner 8, qui présente une densité contrôlée de près (8,03 g/cm3), des propriétés magnétiques extrêmement faibles, une bonne stabilité et une résistance à la corrosion
- Les poids sont fournis dans des étuis de haute qualité afin de garantir qu’ils soient maintenus en toute sécurité, propres et exempts de poussière, afin de protéger votre investissement
Spécification
Aucun certificat | |
1 kg | |
Boîtier de protection |
Alliage Troemner 8 | |
0,500 mg |