Learn More
Thermo Scientific™ Résine jetable acier inoxydable
Remplissez vos échangeurs d’ions en acier inoxydable grâce à ce service avancé de régénération des résines jetables à lit mélangé.
254.40€ - 641.00€
Spécification
Matériau | Stainless Steel |
---|---|
Type de résine | Mixed Bed |
Type | Disposable Resin |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13182116
|
Thermo Scientific™
50155540 |
Résine 2 x 22 litres jetable |
641.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11825912
|
Thermo Scientific™
50155538 |
Résine 2 x 12 litres jetable |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez la résine jetable Thermo Scientific™ pour le remplissage des échangeurs d’ions en acier inoxydable. Les résines à lit mélangé font l’objet d’une surveillance de la qualité et montrent un fonctionnement fiable grâce à nos services avancés de régénération. Chaque lot régénéré fait l’objet d’un contrôle portant sur la constance de la capacité et de la qualité.
Ce service est uniquement disponible en Allemagne.
• Résine pour cartouche inox DI1500, 2 x 12 l
Spécification
Stainless Steel | |
Mixed Bed | |
Disposable Resin |
Ce service est disponible uniquement en Allemagne.