Learn More
Bochem™ Pince de burette à double face en acier inox
Marque:  Bochem™ 5417
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10775073
  • 87.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
Pince pour 2 burettes
• Acier inox avec mors caoutchoutés
• Ouverture 0 à 20mm
• Pince inox pour 2 burettes
• Avec noix de serrage
Spécification
Spécification
Acier inox 18/10
Pince de burette