Learn More
BINDER™ Rack d’expansion en acier inox
Le rack d’expansion est fabriqué en acier inox
Marque: BINDER™ 8009-1092
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Acier inox
- Accessoire de rack
Spécification
Portoirs d’extension - acier inoxydable | |
Accessoire, rack | |
13.19 in. | |
15.12 in. | |
2.6 in. |
Chambres BINDER VD 56, VDL 56 | |
Acier inoxydable | |
335x384x66 mm | |
384 mm | |
66 mm |