Learn More
BINDER™ Rack d’expansion en acier inox
Le rack d’expansion est fabriqué en acier inox
Marque: BINDER™ 8009-1093
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
Description
- Acier inox
- Accessoire de rack
Spécification
Portoirs d’extension - acier inoxydable | |
Accessoire, rack | |
11.14 in. | |
10.55 in. | |
2.2 in. |
Chambres BINDER VD 23, VDL 23 | |
Acier inoxydable | |
283x268x56 mm | |
268 mm | |
56 mm |