Learn More
Agencinox™ Boîte à fond plat en acier inoxydable
Utilisez ces boîtes dans les services de décontamination, les salles d’opération, la chirurgie, les cliniques et la santé. Les boîtes en acier inox à fond plat Agencinox™ sont idéales pour contenir des pansements et d’autres articles nécessaires aux procédures chirurgicales.
27.30€ - 78.65€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Rond |
Type | Boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11729503
|
Agencinox™
304 |
20 ml |
78.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11847503
|
Agencinox™
310A |
250 ml |
66.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776533
|
Agencinox™
312 |
500 ml |
27.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786533
|
Agencinox™
316 |
1000 ml |
54.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bols à fond plat en acier inoxydable
- Autoclavables
- Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Plat | |
Acier inoxydable | |
Rond | |
Boîte |