Learn More
Alpaco™ Pinces en acier inox avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en acier inox Alpaco™ avec vis verticales sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Marque:  Alpaco™ I-NH 35/10-1636
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11919687
  • 75.40€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • Réutilisable
  • Résiste à la pression
  • Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
  • Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
Spécification
10/paquet
Collier de serrage
Acier inoxydable
de 30 à 35 mm