Learn More
Alpaco™ Pinces en acier inox avec vis verticales
Garantit un serrage uniforme autour de la tubulure pour des joints parfaitement étanches. Les pinces en acier inox Alpaco™ avec vis verticales sont garanties étanches et sont serrées manuellement sans aucun outil.
Marque:  Alpaco™ I-NH 27/10-1628
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Code produit. 11999667
  • 70.60€ / 10 pièces
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
  • Réutilisable
  • Résiste à la pression
  • Aucun lubrifiant requis pour l’assemblage
  • Serrage lisse pour éviter d’endommager la tubulure
Spécification
Spécification
10/paquet
Collier de serrage
Acier inoxydable
de 22 à 27 mm