Learn More
Sartorius™ Kits de poids à ligne de référence classe F1 OIML en acier inox sans certificat d’étalonnage DAkkS
Marque:  Sartorius™ YCS31-713-00
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10195640
  • 4170.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 26-08-2022
Spécification
Bois
1 g à 10 kg