Learn More
Sartorius™ Poids de référence, en acier inoxydable, OIML, classe F1 sans certificat d’étalonnage DAkkS Code produit.: 10367491
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Sartorius™ Poids de référence, en acier inoxydable, OIML, classe F1 sans certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit. 10367491 Tous les produits Sartorius Produits
2 kg, Bois, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.71
Click to view available options
Poids:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Matériau du coffret:
Bois
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10367491
Marque: Sartorius™ YCW62300
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Poids de ligne de référence classe F1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Poids de ligne de référence classe F1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS.
  • Sans certificat d’étalonnage DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Bois
Poids 2 kg
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Poids de référence, en acier inoxydable, OIML, classe F1 sans certificat d’étalonnage DAkkS >