Learn More
Bochem™ Pince de burette à une face en acier inox
Marque:  Bochem™ 5416
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10074950
  • 69.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
Pince pour 1 burette
• Acier inox avec mors caoutchoutés
• Ouverture 0 à 20mm, tige φ 10 x 150mm
• Pince inox pour 1 burette
• Avec noix serrage 20mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Pince de burette