Learn More
Cole-Parmer™ Support de filtration sous pression en acier inox
Marque: Cole-Parmer™ 02926-50
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Support de filtration acier inox• Pour membrane φ 142mm
• Filtration de gaz ou liquides
• Ensemble en acier inox AISI 304 (sauf 31942 en acier inox AISI 316)
• Recommandé pour la clarification et la stérilisation d'eau, milieux de culture, gaz
• Particulièrement adapté à la filtration de milieux visqueux ou chargés
• Membrane autoclavable
• Support de filtration disque
• Pour solutions faiblement chargées et grands volumes
• Alimentation par pompe péristaltique ou récipient sous pression
• Support de filtration avec réservoir
• Pour solutions chargées en particules
• Alimentation par pompe péristaltique ou récipient sous pression
• Pour volume ne dépassant pas celui du réservoir avec mise en pression par une source de gaz comprimé (N2, air )
• Vanne de mise à l'air en standard sur tous supports
• Support acier inox
• Inclus avec 2 pinces pour montage/démontage.
Spécification
Autoclavables | |
Acier inoxydable | |
200 ml | |
133,35 mm |
Filtration sous pression | |
1 de chaque | |
342,9 |