Learn More
Cole-Parmer™ Disque d’écran en acier inox
Marque: Cole-Parmer™ 06635-42
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Membrane Spectra/Mesh• Macrofiltration 51 à 500μm
• 2 membranes différentes
• Membrane polypropylène
• Résiste à la plupart des acides, bases et alcools
• Température maximale 100°C
• Membrane inox 304
• Pour filtration à pression élevée
• Température maximale 500°C
• Spectra/mesh
Spécification
Acier inoxydable | |
5/boîte | |
Disque d’écran |
213 μm | |
178 μm | |
30 x 30 cm |