Learn More
Linker Industrietechnik™ Fond de tamis en acier inox avec vidange
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les fonds de tamis en acier inox Linker Industrie-Technik™ sont livrés avec un certificat de conformité à la norme ISO 3310/1, NFX 11-504 ou ASTM E 11.
Marque: Linker Industrietechnik™ 552.050.200-916
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.69000kg
Description
- Maille carrée
- Cadre en acier inox brossé
- Température maximale de 170°C
- Fond plat (non incliné)
Spécification
Fond plat (non incliné) | |
1/boîte | |
Acier inoxydable |
200mm | |
Fond de tamis | |
50mm |