Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Distillation unique en acier inox
Utilisez ces distillateurs pour une variété d’applications de distillation. Les distillateurs à distillation unique en acier inox GFL Gesellschaft fuer Labortec™ produisent des distillats ultra purs, à faible teneur en gaz, exempts de bactéries et de pyrogènes avec une conductivité très faible.
Marque: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 2002
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 15.40000kg
Description
- Bonne qualité de distillat, conductivité env. 2,3 μs/cm à 25°C
- Élément chauffant en acier inox, réf. 1.4876
- Coupe-eau thermostatique basse pour protéger l’élément chauffant en cas de faible niveau d’eau
- Économie d’énergie grâce à la distillation de l’eau de refroidissement chauffée
- Le dégazage du dioxyde de carbone par l’évent dans l’évaporateur supérieur avec le déflecteur est facilement accessible en soulevant les couvercles.
- Le réservoir de stockage pour distillat accepte le double de la capacité horaire de l’unité
- Condenseur (bobine de refroidissement) dans le réservoir de stockage, facilement échangeable
- Alimentation en eau via une électrovanne intégrée avec raccord pour tuyau de pression d’eau d’1/2 pouce (intérieur
- Ø 12,7 mm)
- Pression d’eau de refroidissement requise : >3 bar à max. 7 bar
- Après la mise en marche du commutateur principal, l’électrovanne ouvre l’alimentation en eau et la ferme une fois le réservoir de stockage plein, évitant ainsi les déchets inutiles d’eau
- sortie d’eau de refroidissement avec raccord de tuyau de 3/4 pouce (Ø 19 mm intérieur)
- L’eau qui n’a pas été condensée s’écoule à travers la sortie d’eau de refroidissement
- Retrait du distillat par le robinet de vidange situé à l’avant de l’unité
- Le robinet de vidange peut être ouvert en position continue ou tactile
- Un commutateur de niveau électronique désactive le distillateur lorsque le réservoir de stockage est plein et le redémarre automatiquement lorsque le distillat est retiré
- Le détecteur électronique d’impuretés éteint l’unité en cas d’impuretés de haut degré dans l’évaporateur, la lampe témoin rouge"Nettoyer" s’allume
- Évacuation de l’évaporateur par le robinet de vidange situé sur le côté droit de l’unité
- L’interrupteur principal et les lampes pilotes (lampe témoin jaune pour le fonctionnement et lampe témoin rouge pour le nettoyage) se trouvent à l’avant de l’unité
- Boîtier à double paroi. Le boîtier est en acier galvanisé électrolytiquement, revêtu de poudre électrostatique de résine époxy
- Connexion d’alimentation via le câble de connexion ; les unités de 2 et 4 litres sont dotées d’une prise anti-choc (Schuko) allemande
Spécification
Distillation unique | |
60 Hz | |
420mm |
230/50 V | |
290mm | |
540 mm |