Learn More
asecos™ Bidon d'établi acier inoxydable
Idéal pour nettoyer ou dégraisser les petites pièces
Marque:  asecos™ 40446
Informations supplémentaires : Poids : 2.80000kg
Code produit. 17826466
  • 171.72€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • avec poignées encastrées
  • tamis d'immersion à ressort, pare-flamme inclus, prise de terre
Spécification
Spécification
Parts Cleaner
4 L
Acier
264.00 mm
146.00 mm
2.8 kg
1.1 gal.
Jaune
10.39 in.
5.75 in.
6.17 lb.