Learn More
asecos™ Bidon d'établi acier inoxydable
Idéal pour nettoyer ou dégraisser les petites pièces
Marque:  asecos™ 40449
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Code produit. 17856556
  • 238.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
  • avec poignées encastrées
  • tamis d'immersion à ressort, pare-flamme inclus, prise de terre
Spécification
Spécification
Parts Cleaner
8 L
Acier inoxydable
255.00 mm
264.00 mm
2.3 kg
2.1 gal.
Gray
10.04 in.
10.39 in.
5.07 lb.