Learn More
Bochem™ Spatules en acier inoxydable
En acier inox. Les spatules en acier inox Bochem™ sont dotées d’une poignée en bois.
Marque: Bochem™ 3493
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
- Poignée en bois
- Fabriquée en acier inox
Spécification
1 de chaque | |
150 mm | |
14 mm | |
1mm | |
Bois | |
250 mm |
Spatule | |
22 mm | |
Acier inoxydable | |
250 x 22 mm | |
Acier inoxydable |