Learn More
Bochem™ Spatules en acier inoxydable
En acier inox. Les spatules en acier inox Bochem™ sont dotées d’une poignée en bois.
5.37€ - 72.40€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Spatule |
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
Diamètre (métrique) externe | 1mm |
Matériau de la poignée | Bois |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10454471
|
Bochem™
3490 |
165 mm | 75 mm |
5.37€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11805061
|
Bochem™
3493 |
250 mm | 150 mm |
72.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10140271
|
Bochem™
3494 |
275 mm | 165 mm |
10.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10058290
|
Bochem™
3496 |
365 mm | 250 mm |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10615251
|
Bochem™
3497 |
415 mm | 300 mm |
16.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10098450
|
Bochem™
3493 |
250 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Poignée en bois
- Fabriquée en acier inox
Spécification
1 de chaque | |
Acier inoxydable | |
Bois |
Spatule | |
1mm | |
Acier inoxydable |