Learn More
Bochem™ Spatules en acier inoxydable
En acier inox. Les spatules en acier inox Bochem™ sont dotées d’une poignée en bois.
Marque:  Bochem™ 3494
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Code produit. 10140271
  • 10.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-08-2024
Description
  • Poignée en bois
  • Fabriquée en acier inox
Spécification
Spécification
1 de chaque
165 mm
27 mm
1mm
Bois
275 mm
Spatule
27 mm
Acier inoxydable
275 x 27 mm