Learn More
Bochem™ Spatules en acier inoxydable
En acier inox. Les spatules en acier inox Bochem™ sont dotées d’une poignée en bois.
Marque: Bochem™ 3497
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.11700kg
Description
- Poignée en bois
- Fabriquée en acier inox
Spécification
1 de chaque | |
300 mm | |
42 mm | |
1mm | |
Bois | |
415 mm |
Spatule | |
42 mm | |
Acier inoxydable | |
415 x 42 mm | |
Acier inox |