Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier inoxydable avec bouchon en liège
En acier inox. Les pinces pour statif standard en acier inox Bochem™ avec bouchon sont disponibles en deux types : rondes et coudées.
Marque:  Bochem™ 5407
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10160461
  • 28.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-07-2024
Description
  • Pince pour statif
  • Acier inox
  • Deux types : Mâchoires rondes et mâchoires coudées
Spécification
Spécification
1 de chaque
Acier inox
150 mm
40 mm
Pince du support
40 mm
Mâchoire en corne