Learn More
Bochem™ Pinces pour statif standard en acier inoxydable avec bouchon en liège
En acier inox. Les pinces pour statif standard en acier inox Bochem™ avec bouchon sont disponibles en deux types : rondes et coudées.
Marque: Bochem™ 5402
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pince pour statif
- Acier inox
- Deux types : Mâchoires rondes et mâchoires coudées
Spécification
1 de chaque | |
Acier inox | |
150 mm | |
40 mm |
Pince du support | |
40 mm | |
Rond |