Learn More
Agencinox™ Boîtes de stérilisation en acier inoxydable
Utilisez ces boîtes pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Boîtes de stérilisation en acier inoxydable Agencinoxtrade; - gardez les instruments sûrs et sécurisés pendant le processus de stérilisation.
Marque: Agencinox™ 5046
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
ulliBoîtes d’instruments en acier inoxydable/liliDisponible en plusieurs tailles/li/ulSpécification
Acier inoxydable | |
Boîte de stérilisation | |
150 mm |
Rectangulaires | |
250 mm | |
60 mm |