Learn More
Fisherbrand™ Pile de tamis de test en acier inox
Utilisez ces piles de tamis pour la recherche et le développement, le contrôle de la qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que dans la surveillance de la production. Les piles de tamis de test en acier inox Fisherbrand™ sont conçues pour être utilisées avec les commandes de tamiseuses à vibrations AS 200.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 3.05000kg
Description
- Pile de tamis composée de 8 tamis de test (ISO 3310-1)
- 200 mm de diamètre, 50 mm de hauteur (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm)
- Comprend un bac collecteur
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1 pile de 8 tamis | |
Pile de tamis de test | |
Certificat de conformité à la norme ISO 3310/1 ou NFX 11-504, 8 tamis (45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) et bac collecteur |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
200mm | |
45 μm, 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm, 4 mm | |
ISO 3310 et ASTM E 11 | |
50 mm |