Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11
Brand: RETSCH 60.108.001000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Additional Details : Poids : 0.15000kg
Specifications
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
100mm | |
1mm | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |