Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 150 mm de dia., porosités en micromètres avec ISO 3310/1
Marque: RETSCH 60.116.000045
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.29430kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
150mm | |
45μ m | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité |