Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous carrés
Marque:  RETSCH 60.190.045000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10002812
  • 272.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1/boîte
Tamis
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
200mm
45mm
ISO 3310/2
50 mm