Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous carrés
Marque: RETSCH 60.190.053000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Certificat de conformité |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
200mm | |
53 mm | |
ISO 3310/2 | |
50mm |