Learn More
AB Idesta™ Chariots en acier inoxydable
388.21€ - 910.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11731786
|
AB Idesta™
50708100 |
465 mm |
904.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11741786
|
AB Idesta™
50708150 |
565 mm |
843.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701776
|
AB Idesta™
5070820 |
300 mm |
388.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11721786
|
AB Idesta™
5070875 |
416 mm |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Support roulant pour bonbonne• 10, 20, 25L
• Support roulant
Spécification
Chariot en acier inoxydable |