Learn More
Bochem™ Ciseaux universels en acier inoxydable
Ciseaux universels résistant à la température avec poignée en plastique. Les ciseaux universels en acier inox Bochem™ sont en acier inox résistant et durable.
Marque:  Bochem™ 4150
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.09630kg
Code produit. 10517892
  • 20.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
  • En acier inox.
  • Poignée en plastique.
  • Résistant aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu’à 145°C).
Spécification
Spécification
Ciseaux universels
200 mm
Acier inox, Plastique
Tranchant / tranchant