Learn More
Bochem™ Panier en fil d’acier inox, carré
Stockez les articles de laboratoire dans le panier en fil d’acier inox Bochem™, carré. Il est robuste et stable.
Marque: Bochem™ 10029
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Acier inox
- Carré
- Fond plat pour la stabilité
Spécification
Panier en fil | |
180 mm | |
180 L x 180 Wmm | |
180 x 180 x 180 mm |