Learn More
Epredia™ Accessoires pour automate de coloration en series StainMate™ Max 10
Optimisez votre automate de coloration en series Epredia™ StainMateTM Max 10 grâce aux accessoires qui lui sont destinés.
42.85€ - 337.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12628446
|
Epredia™
E103/SL/WB |
Boîte à eau/bain |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12688436
|
Epredia™
E103/SL/EXTB |
Boîte / bain externe |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12698436
|
Epredia™
E103/SL/R20 |
Additional rack for up to 20 slides |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Optimisez votre dispositif de coloration en series Thermo Scientific™ StainMate™ Max 10 grâce aux accessoires qui lui sont destinés.
Les accessoires pour l’automate de coloration en series StainMate Max 10 comprennent :
- Couvercle
- Hotte d’aspiration
- Socle avec tiroir
- Bain/bac pour le modèle Belair
- Bain/bac supplémentaire
- Bain/bac d’eau
- Bain/bac externe
- Module de séchage
- Adaptateur pour panier
- Panier supplémentaire pouvant stocker jusqu’à 20 lames
- Panier supplémentaire pouvant stocker jusqu’à 30 lames
Module de séchage
- Sécheuse de lames assistée par ventilateur fonctionnant à ∽70°C
- Crochets soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit du module StainMate
Hotte d’aspiration
- Extrait les vapeurs à l’aide d’un filtre à charbon remplaçable
- S’insère facilement dans la base de la hotte
- Porte transparente à charnières pour un accès facile
Bain/bac externe
- Fixé sur l’un des côtés du module StainMate pour augmenter la capacité
- Fabriqué en acier inoxydable poli avec bain et couvercle en acétal blanc
- Capacité : 38 ml